Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense RTD-Sonde mit Griff
Digi-Sense™ RTD-Sonden bieten mit ihrem kompakten, wirtschaftlichen Design die gleiche Genauigkeit und die gleichen Vorteile wie eine RTD-Sonde
173.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp RTD-Sonde
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Der Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze. Das Griffmaterial kann beeinträchtigt werden, wenn die Sonde je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial höher als der Griff eingestuft wird.
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Sonde Temperaturbereich (angloamerikanisch) Sondentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Sonde Temperaturbereich (angloamerikanisch) Sondentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15869995
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
08117-85
4 Zoll −58° bis 900 °F Durchdringungs-RTD-Sonde
173.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15879995
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
08117-90
10 Zoll −58° bis 932 °F Air/Gas RTD Probe
173.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zeitkonstante: 1-3 Sekunden oder länger
  • Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich
Warranty
6 Monate
Spezifikation
Spezifikation
RTD-Sonde
-58 °F
-50 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digi-Sense RTD-Sonde mit Griff