Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense RTD-Sonde mit Griff
Digi-Sense™ RTD-Sonden bieten mit ihrem kompakten, wirtschaftlichen Design die gleiche Genauigkeit und die gleichen Vorteile wie eine RTD-Sonde
Marke:  Cole-Parmer™ 08117-90
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15879995
  • 173.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Der Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze. Das Griffmaterial kann beeinträchtigt werden, wenn die Sonde je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial höher als der Griff eingestuft wird.
Beschreibung
Beschreibung
  • Zeitkonstante: 1-3 Sekunden oder länger
  • Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich
Serviceleistungen
6 Monate
Spezifikation
Spezifikation
0,1875 in.
Nein
5-Fuß-Spiralkabel mit 3-poligem Steckverbinder
75.5 Zoll
152.4 cm
25.4 cm
≤15 s bis 99 % des Messwerts
RTD-Sonde
500°C
-50 °C
−50 °C bis 500 °C
Digi-Sense Advanced vorkalibrierte RTD-Thermometer (20250-95, 20250-96)
4.7 mm
Luft- und Gastemperaturmessung
60 Zoll
10 Zoll
191.8 cm
Edelstahl, ABS-Kunststoff
Air/Gas RTD Probe
932 °F
-58 °F
−58° bis 932 °F
Nein
±1,1 °C, ±0,12 % des Messwerts