Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense™ Steckdosentester
Mit Digi-Sense™ Steckdosenprüfgeräten kann die Sicherheit elektrischer Steckdosen schnell und einfach getestet werden
7.25 CHF - 12.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Steckdosenprüfgerät |
---|---|
Spannung | 110/125 V |
Zertifizierung/Konformität | CAT II 125 V, Verschmutzung 2; UL STD .61010–1 |
Display | LED-Anzeigeleuchten |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gebäudeinstandhaltung und -dienstleistungen. |
Benachrichtigungen:
Nur zur Verwendung an Wechselstromsteckdosen mit 110 bis 125 V. Kein umfassendes Diagnosekit. Eine falsche Verwendung kann zu Schäden am Gerät oder seinen Komponenten führen.
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15850016
|
Digi-Sense™
20250-61 |
Standard-Steckdosen mit drei Anschlüssen in den USA | N/A | |||||||
15860016
|
Digi-Sense™
20250-62 |
GFCI US Drei-Stift-Steckdosen |
12.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Prüft häufige fehlerhafte Verkabelungsprobleme in der Hauptsteckdose
- Kann an eine Standard-Steckdose angeschlossen werden.
- Finden Sie Fehler einfach mit hellen Leuchtanzeigen
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Steckdosenprüfgerät | |
CAT II 125 V, Verschmutzung 2; UL STD .61010–1 | |
Gebäudeinstandhaltung und -dienstleistungen. | |
0 bis 40 °C |
110/125 V | |
LED-Anzeigeleuchten | |
60 Hz | |
2 Jahre |