Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense™ Steckdosentester
Mit Digi-Sense™ Steckdosenprüfgeräten kann die Sicherheit elektrischer Steckdosen schnell und einfach getestet werden
Marke: Digi-Sense™ 20250-61
Benachrichtigungen:
Nur zur Verwendung an Wechselstromsteckdosen mit 110 bis 125 V. Kein umfassendes Diagnosekit. Eine falsche Verwendung kann zu Schäden am Gerät oder seinen Komponenten führen.
Beschreibung
- Prüft häufige fehlerhafte Verkabelungsprobleme in der Hauptsteckdose
- Kann an eine Standard-Steckdose angeschlossen werden.
- Finden Sie Fehler einfach mit hellen Leuchtanzeigen
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Steckdosenprüfgerät | |
110/125 V | |
LED-Anzeigeleuchten | |
60 Hz | |
2 Jahre |
Standard-Steckdosen mit drei Anschlüssen in den USA | |
CAT II 125 V, Verschmutzung 2; UL STD .61010–1 | |
Gebäudeinstandhaltung und -dienstleistungen. | |
0 bis 40 °C |