Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense Präzisionsthermometer für professionelle Infrarotthermometer
Digi-Sense™ Präzisionsthermometer mit professioneller Infrarotthermometer zur sicheren und einfachen Lokalisierung von heißen und kalten Stellen, um Probleme zu vermeiden und Kosten zu sparen
Marke: Digi-Sense™ 20250-07
Includes: Flexible Sonde Typ K, USB-Kabel, Software, Stativ, Tragetasche, eine 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit von InnoCal gelieferten Daten.
Beschreibung
- Verlässliche Messungen
- Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
- Die hohen D/S-Verhältnisse (Distance-to-Sight; Entfernung zu Sichtbarkeit) ermöglichen Messungen über große Entfernungen
- Externer Eingang Typ K für Kontaktmessungen
- Dual-Laser-Sichtung zur Bestimmung von Zielbereichen
- Objektivschutzabdeckung mit Magnetverschluss
- Der Pistolengriff ist bequem und einfach zu bedienen
- Messen Sie die Oberflächentemperaturen schnell und präzise
- USB-Schnittstelle zur einfachen Datenübertragung
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Berührungslose Messung der Oberflächentemperatur | |
18.9 cm | |
35.56 cm | |
0.1° 1° über 1000° | |
Infrarot-Thermometer, 30:1 Verhältnis Abstand zu Zielgröße | |
3000 °F | |
-58 °F | |
−58° bis 3002 °F | |
NIST-rückverfolgbar | |
9V | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
7,5 in. | |
Flexible Sonde Typ K, USB-Kabel, Software, Stativ, Tragetasche, eine 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit von InnoCal gelieferten Daten. | |
Plastic | |
2,25 in. | |
Datenprotokollierung | |
1650 °C | |
-50 °C | |
−50 °C bis 1650 °C | |
Thermoelementsonden Typ K mit Mini-Steckverbinder | |
±3,0 °C von -50 °C bis 20 °C; ±1,0 % des Messwerts ± 1,0 °C von 20 °C bis 400 °C; ±1,5 % des Messwerts ± 2,0 °C von 400 °C bis 800 °C; ±2,5 % des Messwerts von 800 °C bis 1650 °C(±5,4°F von -58° bis 68°F; ±1,0 % des Messwerts ± 1,8°F von 68° bis 752°F; ±1,5 % des Messwerts ± 3,6°F von 752° bis 1472°F; ±2,5 % des Messwerts von 1472° bis 3002°F) | |
5,7 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Digi-Sense Präzisionsthermometer für professionelle Infrarotthermometer > Produkttyp: 30:1; Temperaturbereich: -58 bis 3002 °F
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur