Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense Präzisionsthermometer für professionelle Infrarotthermometer
Digi-Sense™ Präzisionsthermometer mit professioneller Infrarotthermometer zur sicheren und einfachen Lokalisierung von heißen und kalten Stellen, um Probleme zu vermeiden und Kosten zu sparen
402.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Berührungslose Messung der Oberflächentemperatur |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 7,5 in. |
Höhe (metrisch) | 18.9 cm |
Enthält | Flexible Sonde Typ K, USB-Kabel, Software, Stativ, Tragetasche, eine 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit von InnoCal gelieferten Daten. |
Auflösung | 0.1° 1° über 1000° |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15830026
|
Digi-Sense™
20250-07 |
Infrarot-Thermometer, 30:1 Verhältnis Abstand zu Zielgröße | −58° bis 3002 °F |
402.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Verlässliche Messungen
- Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
- Die hohen D/S-Verhältnisse (Distance-to-Sight; Entfernung zu Sichtbarkeit) ermöglichen Messungen über große Entfernungen
- Externer Eingang Typ K für Kontaktmessungen
- Dual-Laser-Sichtung zur Bestimmung von Zielbereichen
- Objektivschutzabdeckung mit Magnetverschluss
- Der Pistolengriff ist bequem und einfach zu bedienen
- Messen Sie die Oberflächentemperaturen schnell und präzise
- USB-Schnittstelle zur einfachen Datenübertragung
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Berührungslose Messung der Oberflächentemperatur | |
18.9 cm | |
0.1° 1° über 1000° | |
Datenprotokollierung | |
-50 °C | |
Thermoelementsonden Typ K mit Mini-Steckverbinder | |
5,7 cm |
7,5 in. | |
Flexible Sonde Typ K, USB-Kabel, Software, Stativ, Tragetasche, eine 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit von InnoCal gelieferten Daten. | |
2,25 in. | |
-58 °F | |
NIST-rückverfolgbar | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung |