Learn More
Digi-Sense™ Vorkalibriertes Lautstärkemessgerät mit Datenprotokollierung
Präzisionsmessungen mit leistungsstarker Datenprotokollierungssoftware
Marke: Digi-Sense™ 20250-29
Includes: Frontscheibe, 3.5-mm-Ohrhörerstecker, Schraubendreher, Software, USB-Kabel, drei AAA-Batterien und NIST-rückverfolgbarer Kalibrierbericht mit InnoCal-Daten.
Beschreibung
- Zuverlässige Messungen garantiert
- Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
- Gemäß ANSI- und IEC61672-1 Klasse 2-Standards
- Vier vom Anwender wählbare Bereiche von 30 bis 130 dB bieten zusätzliche Flexibilität
- Erweiterter Speicher für bis zu 32,700 Messwerte
- Im Lieferumfang enthaltene Datenprotokollierungssoftware mit grafischer Anzeige für eine schnelle und einfache Analyse
- Programmierbare Probenraten für ein breites Applikationsspektrum
- Auf Stativ montierbar—ideal für den Einsatz vor Ort
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
IEC61672-1 Klasse 2-Standards | |
4-stellige LCD-Anzeige (Hintergrundbeleuchtung) | |
1 in. | |
Frontscheibe, 3.5-mm-Ohrhörerstecker, Schraubendreher, Software, USB-Kabel, drei AAA-Batterien und NIST-rückverfolgbarer Kalibrierbericht mit InnoCal-Daten. | |
23.5 cm | |
0.1 dB | |
2 Jahre | |
6.1 cm |
Lautstärkemessgerät | |
Geräuschzertifizierung und -reduzierung, OSHA- und IEC-Untersuchungen | |
2.7 cm | |
9,25 in. | |
±1.4 dB | |
0.5 s | |
2,5 in. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Vorkalibriertes Lautstärkemessgerät mit Datenprotokollierung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur