Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Lautstärkemessgerät
Das Messgerät empfängt den Ton durch ein 1/2 Zoll-Kondensatormikrofon.
Marke:  Fisherbrand™ 93676-46
Artikelnummer. 11794266
  • 322.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Messgerät empfängt den Ton durch ein 1/2 Zoll-Kondensatormikrofon.
Die Auflösung beträgt 0.1 dB mit einer Genauigkeit von ±2 dB. Die Reaktionszeit kann auf schnell (0.2 Sekunden) oder langsam (1.5 Sekunden) eingestellt werden. Die „MAX HOLD“-Funktion speichert den höchsten aufgezeichneten Wert zur späteren Anzeige. Die Schreiberbuchse ermöglicht die Erfassung von Messwerten (AC und DC mV/dB) für die meisten Schreiber.
  • Drei Dezibelbereiche für mehr Präzision
  • Einstellbare Reaktionszeiten
  • Misst niedrige (30.0 bis 80.0 dB), mittlere (50.0 bis 100.0 dB) und hohe Werte (80.0 bis 130.0 dB)
Bestellinformation
Abmessungen: 3 L x 1 B x 3 Zoll H (25.4 x 7.6 x 2.5 cm). Nettogewicht: 91/2 oz. (269 g). Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind eine 9 V-Alkalibatterie und eine Tragetasche.
Certifications
Lieferung mit einzeln seriennummeriertem ISO 7025-Zertifikat, das die Rückführbarkeit auf NIST wiedergibt.
Compliance
Erfüllt die Standards gemäß IEC 651 Typ 2 durch Gewichtungen für A (Frequenzen von 500 bis 10 kHz) und C (Frequenzen von 30 bis 10 kHz).
Spezifikation
Spezifikation
Rückführbarkeitszertifikat, IEC 651 Typ 2, OSHA
Lautstärkemessgerät
3 in.
9 V-Alkalibatterie, Tragekoffer, 0.5 in. Kondensatormikrofon, Recorderbuchse, Schraubeinsatz für Stativ
7.62 cm
0.1 dB
9.5 oz.
1 in.
7.62 x 2.54 x 7.62 cm
500 Hz bis 10 KHz oder 30 Hz bis 10 KHz
7.62 cm
3 in.
35 bis 80 dB (niedriger Messbereich), 50 bis 100 dB (mittlerer Messbereich), 80 bis 130 dB (hoher Messbereich)
0.2 s schnell oder 1.5 s langsam
269.32 g
2.54 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Lautstärkemessgerät > Lautstärkemessgerät