Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense vorkalibrierte AC- und AC/DC-Klammermessgeräte mit 1000 A
Sehen Sie sich Leistungsschwankungen sofort auf dem analogen Balkendiagramm an
113.00 CHF - 180.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Klammermessgerät
Länge (angloamerikanisch) 8,875 in.
Länge (metrisch) 22,6 cm
Material Plastic
Zertifizierung/Konformität CAT II 2,000 V, Verschmutzungsgrad 2, CAT III 600 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15830056
Unterlagen ansehen
Digi-Sense™
20250-58
AC/DC
180.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15820056
Unterlagen ansehen
Digi-Sense™
20250-57
Nur Wechselstrom
113.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zuverlässige Messungen, garantiert! Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
  • Große Zeichen und Hintergrundbeleuchtung machen das Display unter allen Bedingungen lesbar
  • Wählen Sie einfach eine Funktion mit einem einzigen Drehschalter aus
  • Halten oder fixieren Sie einen Messwert bequem, wenn Sie das Display nicht sehen können
  • Vertrauen Sie darauf, dass der beste Messbereich automatisch ausgewählt wird
  • Mit Überlastschutz sind Sie sicher und können Schäden vermeiden
  • Profitieren Sie von einer höheren Haltbarkeit durch ein robustes, doppelt gegossenes Gehäuse und ergonomischen Griff
  • Sicherheitsspezifikation CAT III-600 V
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Klammermessgerät
22,6 cm
CAT II 2,000 V, Verschmutzungsgrad 2, CAT III 600 V
Messung der Stromqualität zu Ihren Geräten und Erkennung versteckter elektrischer Probleme.
4.3 cm
Messleitungen, eine 9 V-Batterie, Temperaturfühler, Tragetasche und NIST-rückverfolgbarer InnoCal-Kalibrierbericht.
−10 °C bis +50 °C
3,1875 in.
8,875 in.
Plastic
6000-zählendes LCD, mit Hintergrundbeleuchtung und analogem Balkendiagramm
1,6875 in.
0 bis 10 MHz
Eine 9-V-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
2 Jahre
8 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Digi-Sense vorkalibrierte AC- und AC/DC-Klammermessgeräte mit 1000 A