Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense vorkalibrierte AC- und AC/DC-Klammermessgeräte mit 1000 A
Sehen Sie sich Leistungsschwankungen sofort auf dem analogen Balkendiagramm an
Marke: Digi-Sense™ 20250-57
103.90 CHF gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Batterie
Beschreibung
- Zuverlässige Messungen, garantiert! Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
- Große Zeichen und Hintergrundbeleuchtung machen das Display unter allen Bedingungen lesbar
- Wählen Sie einfach eine Funktion mit einem einzigen Drehschalter aus
- Halten oder fixieren Sie einen Messwert bequem, wenn Sie das Display nicht sehen können
- Vertrauen Sie darauf, dass der beste Messbereich automatisch ausgewählt wird
- Mit Überlastschutz sind Sie sicher und können Schäden vermeiden
- Profitieren Sie von einer höheren Haltbarkeit durch ein robustes, doppelt gegossenes Gehäuse und ergonomischen Griff
- Sicherheitsspezifikation CAT III-600 V
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Klammermessgerät | |
22,6 cm | |
60, 600, 1000 A (AC) | |
6000-zählendes LCD, mit Hintergrundbeleuchtung und analogem Balkendiagramm | |
Messung der Stromqualität zu Ihren Geräten und Erkennung versteckter elektrischer Probleme. | |
4.3 cm | |
Messleitungen, eine 9 V-Batterie, Temperaturfühler, Tragetasche und NIST-rückverfolgbarer InnoCal-Kalibrierbericht. | |
Eine 9-V-Batterie (im Lieferumfang enthalten) | |
2 Jahre | |
8 cm |
8,875 in. | |
750 V AC, 1.000 V DC | |
CAT II 2,000 V, Verschmutzungsgrad 2, CAT III 600 V | |
Nur Wechselstrom | |
1,6875 in. | |
0 bis 10 MHz | |
Messen Sie Wechselstrom bis 1000 A, AC/DC-Spannung bis 1000 V, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Arbeitszyklus, Diodentest und akustische Durchgangsprüfung. | |
−10 °C bis +50 °C | |
3,1875 in. |