Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense Advanced vorkalibrierte Thermoelement-Thermistorthermometer
Perfekt für Anwendungen vom Labor bis hin zur Produktion
148.00 CHF - 210.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt Nein
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2.6 cm
Länge (metrisch) 178 mm
Material Plastic
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Sondentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Sondentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15860056
Unterlagen ansehen
Digi-Sense™
20250-91
Keine Datenprotokollierung Einzelne Eingabe
148.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15870056
Unterlagen ansehen
Digi-Sense™
20250-92
Datenprotokollierung 2 Eingabe
210.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zuverlässige Messungen, garantiert!
  • NIST-rückführbares Zertifikat enthalten
  • Robuste Konstruktion zum Schutz vor Stößen und Erschütterungen.
  • Super Lager-LCD zur einfachen Anzeige von Daten
  • Geeignet für eine Vielzahl von Sonden
  • Min-, Max- und Durchschnittswerte für eine schnelle Analyse des Objekts
  • Die elektronische Offset-Funktion ermöglicht die Kompensation von Sondenfehlern
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Digi-Sense Advanced vorkalibrierte Thermoelement-Thermistorthermometer