Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense Advanced vorkalibrierte Thermoelement-Thermistorthermometer
Perfekt für Anwendungen vom Labor bis hin zur Produktion
Marke:  Digi-Sense™ 20250-92
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15870056
  • 210.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Schutzmanschette aus Gummi mit integriertem Ständer, eine 9-V-Batterie und auf NIST rückführbarer Kalibrierungsbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden. Datenprotokollierungsmodelle 20250-92, -94 und -96 enthalten auch ein USB-Kabel und Software.
Beschreibung
Beschreibung
  • Zuverlässige Messungen, garantiert!
  • NIST-rückführbares Zertifikat enthalten
  • Robuste Konstruktion zum Schutz vor Stößen und Erschütterungen.
  • Super Lager-LCD zur einfachen Anzeige von Daten
  • Geeignet für eine Vielzahl von Sonden
  • Min-, Max- und Durchschnittswerte für eine schnelle Analyse des Objekts
  • Die elektronische Offset-Funktion ermöglicht die Kompensation von Sondenfehlern
Hinweis: Die Thermometersonde ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden.
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Nein
2.6 cm
178 mm
Datenprotokollierung
0.1 °F (0.1 °C) von −148 bis 1832 °F (−99.9 bis 999.9 °C); 1 °F (1 °C) außerhalb des Bereichs
Thermometer mit Thermoelement und 2-Eingabe
7 in.
1372 °C
-200 °C
−200 °C bis 1372 °C
Thermoelementsonden Typ J/K/T
Große zweifache hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
1 in.
Schutzmanschette aus Gummi mit integriertem Ständer, eine 9 V-Batterie und auf NIST rückführbarer Kalibrierungsbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden.  Datenprotokollierungsmodelle 20250-92, -94 und -96 enthalten auch ein USB-Kabel und Software. (Die Sonde ist separat erhältlich.)
<1 s
2 Eingabe
2,25 in.
Keine
2500 °F
-328 °F
−328° bis 2501 °F
NIST-rückverfolgbar
±1 % des Messwerts 1,8 °F (1 °C) unter -148 °F (-99,9 °C); ±1 % des Messwerts 0,5 °C (0,9 °F) über -148 °F (-99,9 °C)
5,7 cm