Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Optionales Dreifußstativ für Messgeräte
Holen Sie mit diesem Zubehör das Beste aus Ihrem Thermoelement-Messgerät heraus.
Marke: Cole-Parmer™ 20250-38
Beschreibung
Praktische Ersatz- und ZubehörartikelSpezifikation
6 x 1,5 x 1 in. | |
Langzeitüberwachung, stationäre Messungen | |
2,54 cm | |
15,24 cm | |
0,1 lb. | |
1,5 in. | |
Keine | |
Optionales Dreifußstativ für Messgeräte | |
3,81 cm |
Nein | |
1 in. | |
Dreifußstativ | |
Aluminium | |
0,05 kg | |
Optionales Stativzubehör | |
6 in. | |
Ausgewählte Digi-Sense Test- und Messgeräte - 20250-29 |