Learn More
Cytiva DIGE-Gel und DIGE-Puffer-Kit
Hilfsmittel zur Steigerung von Qualität, Reproduzierbarkeit und Komfort von2-D DIGE mithilfe des Ettan™ DIGE Systems
Marke:  Cytiva 28-9374-51
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10310405
  • 685.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Kit: 2 X 125 ml Anodenpuffer; 4 x 125 ml Kathodenpuffer; 12 Röhrchen Agarose-Dichtungslösung
Beschreibung
Beschreibung
  • Der DIGE Gel-Lauf mit dem DIGE-Puffer-Kit führt zu Punktkarten mit Reproduzierbarkeit im Vergleich zu Polyacrylamid-Gelen aus Homecast, wodurch die technischen Unterschiede zwischen den Gelen reduziert werden
  • Gebrauchsfertig
  • Gewährleistet lange Haltbarkeit
  • Macht die Herstellung von Puffern, Fertiggelen und Glasplatten überflüssig
  • Bietet Qualität und Leistung des Laemmli-Systems mit Reproduzierbarkeit, Komfort und Zeitersparnis
DIGE Gel
  • Sollte zusammen mit dem DIGE-Puffer-Kit verwendet werden
  • 12.5 %iges niedrig fluoreszierendes vorgefertigtes Polyacrylamid-Gel
  • Gussstück in niedrig fluoreszierender Glaskassette, entwickelt für die Second Dimension 2-D-Elektrophorese
  • Fest
  • Maße: 255 x 196 x 1 mm (10 x 7.7 x 0.03 in.)
DIGE-Puffer-Kit
  • Entwickelt für Zwei-Puffer-System, mit dem bis zu zwölf DIGE Gels gleichzeitig laufen können
  • Enthält die Menge an Reagenzien, die für einen einzigen Durchlauf mit bis zu 12 DIGE-Gels benötigt wird
  • Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIGE Gel ist ein vorgefertigtes Polyacrylamid-Gel in einer niedrig-fluoreszierenden Glaskassette.
Farblos
12 bis 120 kDa
Industrielle Anwendungen: Analytische Chemie, Forschung, differenzielle Proteinanalyse
1 Kit: 2 x 125 ml Anodenpuffer; 4 x 125 ml Kathodenpuffer; 12 Röhrchen Agarose Versiegelungslösung
Puffer basierend auf Piperidinopropionamid (PPA)
DIGE-Gel und -Puffer-Kit
Fest und flüssig
Laufpuffer und Dichtungslösung für die Befestigung von immobiline™ DryStrip Gelen (ipg-Streifen) an der Oberseite von Polyacrylamid-Gelen
2 bis 8 °C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
  • UNKNOWN ACUTE-90 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 90% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Name des Produkts
Cytiva DIGE-Gel und DIGE-Puffer-Kit > DIGE-Gel, fest, 255 x 196 x 1 mm