Learn More
Cytiva DIGE-Gel und DIGE-Puffer-Kit
Hilfsmittel zur Steigerung von Qualität, Reproduzierbarkeit und Komfort von2-D DIGE mithilfe des Ettan™ DIGE Systems
481.00 CHF - 647.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | DIGE-Gel und -Puffer-Kit |
---|---|
Form | Fest und flüssig |
Menge | 1 Kit: 2 x 125 ml Anodenpuffer; 4 x 125 ml Kathodenpuffer; 12 Röhrchen Agarose Versiegelungslösung |
Includes: Kit: 2 X 125 ml Anodenpuffer; 4 x 125 ml Kathodenpuffer; 12 Röhrchen Agarose-Dichtungslösung
Product Code | Brand | Farbe | Form | Kitinhalt | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Farbe | Form | Kitinhalt | Price | Quantity & Availability | |||
10310405
|
Cytiva
28-9374-51 |
Farblos | Fest und flüssig | Laufpuffer und Dichtungslösung für die Befestigung von immobiline™ DryStrip Gelen (ipg-Streifen) an der Oberseite von Polyacrylamid-Gelen |
647.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10636555
|
Cytiva
28-9374-52 |
Blau | Fest und flüssig | Laufpuffer und Dichtungslösung für die Befestigung von immobiline™ DryStrip Gelen (ipg-Streifen) an der Oberseite von Polyacrylamid-Gelen, Anodenpuffer, Kathodenpuffer, 12 Röhrchen mit Agarose-Dichtungslösung |
481.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
- Der DIGE Gel-Lauf mit dem DIGE-Puffer-Kit führt zu Punktkarten mit Reproduzierbarkeit im Vergleich zu Polyacrylamid-Gelen aus Homecast, wodurch die technischen Unterschiede zwischen den Gelen reduziert werden
- Gebrauchsfertig
- Gewährleistet lange Haltbarkeit
- Macht die Herstellung von Puffern, Fertiggelen und Glasplatten überflüssig
- Bietet Qualität und Leistung des Laemmli-Systems mit Reproduzierbarkeit, Komfort und Zeitersparnis
- Sollte zusammen mit dem DIGE-Puffer-Kit verwendet werden
- 12.5 %iges niedrig fluoreszierendes vorgefertigtes Polyacrylamid-Gel
- Gussstück in niedrig fluoreszierender Glaskassette, entwickelt für die Second Dimension 2-D-Elektrophorese
- Fest
- Maße: 255 x 196 x 1 mm (10 x 7.7 x 0.03 in.)
- Entwickelt für Zwei-Puffer-System, mit dem bis zu zwölf DIGE Gels gleichzeitig laufen können
- Enthält die Menge an Reagenzien, die für einen einzigen Durchlauf mit bis zu 12 DIGE-Gels benötigt wird
- Flüssig
Specifications
DIGE-Gel und -Puffer-Kit | |
Fest und flüssig | |
1 Kit: 2 x 125 ml Anodenpuffer; 4 x 125 ml Kathodenpuffer; 12 Röhrchen Agarose Versiegelungslösung |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Hazard Statement
Supplemental information
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Supplemental information
- UNKNOWN ACUTE-90 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 90% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.