Learn More
BD Difco™ Poly-Antisera
For agglutination test
355.00 CHF - 740.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
Produkttyp Shigella
Menge 3 mL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11702874
Unterlagen ansehen
BD
227761
Shigella
375.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17352361
Unterlagen ansehen
BD
228351
Shigella
355.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11894422
Unterlagen ansehen
BD
228341
Shigella
740.00 CHF
5 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11772894
Unterlagen ansehen
BD
228371
Shigella
377.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Salmonella poly antiserum
  • Febrile control antisera
  • Helps in the detection of diseases such as salmonellosis, brucellosis and rickettsial diseases
  • Qualitative and semi-quantitative slide or tube agglutination tests for homologous antibodies
  • Used along with febrile antigens as positive or negative controls
Shigella antiserum poly group
  • For identification of morphologically and biochemically identified Shigella species
  • Can be used only in slide agglutination test
  • Lyophilized, polyclonal rabbit antisera
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
Shigella
3 mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
For in vitro diagnostic use
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Poly-Antisera