Learn More
BD Difco™ Poly-Antisera
For agglutination test
Marke:  BD 228351
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17352361
  • 355.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Salmonellen-Poly-Antiserum
  • Fieberkontrollantiseren
  • Hilft bei der Erkennung von Krankheiten wie Salmonellose, Brucellose und Rickettsiose
  • Qualitative und semiquantitative Objektträger- oder Röhrchen-Agglutinationstests für homologe Antikörper
  • Wird zusammen mit Fieberantigenen als positive oder negative Kontrollen verwendet
Shigella-Antiserum Poly-Gruppe
  • Zur Identifizierung morphologisch und biochemisch identifizierter Shigella-Arten
  • Kann nur für den Objektträger-Agglutinationstest verwendet werden
  • Gefriergetrocknete, polyklonale Kaninchen-Antiseren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
Shigella
3 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Poly-Antisera > Shigella Poly-Gruppe B, S. flexneri-Typen 1 bis 6; gefriergetrocknet, auf 3 ml rehydrieren
For in vitro diagnostic use