Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Trypton-Soja-Agar (Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar)
Verwenden Sie Trockenmedien für die Isolierung, den Nachweis und die Kultivierung einer Vielzahl von Mikroorganismen. BD Difco™ Trockenkulturmedien: Trypton-Soja-Agar (Casein-Soja-Pepton-Agar) in Trockenkultur ermöglicht Laboranten und Biotechnologen eine einfache Handhabung.
60.00 CHF - 1260.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2°bis 30 °C |
Form | Dehydriert |
Medientyp | Trypton-Soja-Agar |
Produkttyp | Agar |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11768822
|
BD
236950 |
500 g | Flasche |
60.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11748822
|
BD
236920 |
2 kg | Eimer |
636.00 CHF
2 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11758822
|
BD
236930 |
10 kg | Eimer |
1260.00 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Anwendungen:
- Zur Kultivierung und Isolierung einer Vielzahl von Organismen mit oder ohne Blut verwendet
- Wird für Sterilitätstests verwendet
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Spezifikation
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP | |
Dehydriert | |
Agar |
2°bis 30 °C | |
Trypton-Soja-Agar | |
Pankreatischer Verdau von Casein 15 g/l, papainischer Verdau von Sojabohnenmehl 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Tage