Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Trypton-Soja-Agar (Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar)
Verwenden Sie Trockenmedien für die Isolierung, den Nachweis und die Kultivierung einer Vielzahl von Mikroorganismen. BD Difco™ Trockenkulturmedien: Trypton-Soja-Agar (Casein-Soja-Pepton-Agar) in Trockenkultur ermöglicht Laboranten und Biotechnologen eine einfache Handhabung.
Marke:  BD 236950
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11768822
  • 64.70 CHF / 500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Anwendungen:
  • Zur Kultivierung und Isolierung einer Vielzahl von Organismen mit oder ohne Blut verwendet
  • Wird für Sterilitätstests verwendet
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Dehydriert
Agar
Isolierung und Züchtung von nicht-anspruchsvollen und anspruchsvollen Mikroorganismen
500 g
2°bis 30 °C
Trypton-Soja-Agar
Pankreatischer Verdau von Casein 15 g/l, papainischer Verdau von Sojabohnenmehl 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l
Flasche
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Trypton-Soja-Agar (Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar) > Trypton-Soja-Agar (Casein-Soja-Pepton-Agar-Medium); 500 g