Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Trypton-Soja-Agar (Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar)
Verwenden Sie Trockenmedien für die Isolierung, den Nachweis und die Kultivierung einer Vielzahl von Mikroorganismen. BD Difco™ Trockenkulturmedien: Trypton-Soja-Agar (Casein-Soja-Pepton-Agar) in Trockenkultur ermöglicht Laboranten und Biotechnologen eine einfache Handhabung.
Marke:  BD 236920
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11748822
  • 636.00 CHF / 2 Kilogramm
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Anwendungen:
  • Zur Kultivierung und Isolierung einer Vielzahl von Organismen mit oder ohne Blut verwendet
  • Wird für Sterilitätstests verwendet
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Dehydriert
Agar
Isolierung und Züchtung von nicht-anspruchsvollen und anspruchsvollen Mikroorganismen
2 kg
2°bis 30 °C
Trypton-Soja-Agar
Pankreatischer Verdau von Casein 15 g/l, papainischer Verdau von Sojabohnenmehl 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l
Eimer