Learn More
Diethylmethoxyboran, 1 M Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11388136
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylmethoxyboran, 1 M Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388136
100 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Artikelnummer. 11388136
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15107.AE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7397-46-8
Summenformel C5H13BO
Molekulargewicht (g/mol) 99.97
MDL-Nummer MFCD00013240
InChI-Schlüssel FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxydiethylborane, methyl diethylborinate, diethyl methoxy borane, borinic acid, diethyl-, methyl ester, diethyl methoxyborane, unii-3ah40d7l25, diethyl-methoxyborane, methoxy-diethylborane, methoxydiethyl-boraneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 522516
SMILES CCB(CC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylmethoxyborane
Dichte 0.868
Flammpunkt −6°C (21°F)
Strukturformel (CH3CH2)2BOCH3
Brechungsindex 1.404
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 2231225
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
IUPAC-Name methyl diethylborinate
Formelmasse 99.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M Lösg. in THF
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10219771 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog NumberL15107.AC,L15107.AE
Chargennummer10144347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL15107.AC,L15107.AE
Chargennummer10171020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL15107.AC,L15107.AE
Chargennummer10137338 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL15107.AC,L15107.AE
Chargennummer10180212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL15107.AC,L15107.AE
Name des Produkts
Diethylmethoxyboran, 1 M Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals >