Learn More
Diethylmethoxyboran, 1 M Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378136
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylmethoxyboran, 1 M Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378136
25 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Artikelnummer. 11378136
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15107.AC
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7397-46-8 | C5H13BO | 99.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7397-46-8
Summenformel C5H13BO
Molekulargewicht (g/mol) 99.97
MDL-Nummer MFCD00013240
InChI-Schlüssel FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxydiethylborane, methyl diethylborinate, diethyl methoxy borane, borinic acid, diethyl-, methyl ester, diethyl methoxyborane, unii-3ah40d7l25, diethyl-methoxyborane, methoxy-diethylborane, methoxydiethyl-borane
PubChem CID 522516
SMILES CCB(CC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylmethoxyborane
Dichte 0.868
Flammpunkt −6°C (21°F)
Strukturformel (CH3CH2)2BOCH3
Brechungsindex 1.404
Menge 25 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 2231225
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
IUPAC-Name Diethyl(methoxy)boran
Formelmasse 99.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M Lösg. in THF
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10219771 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog NumberL15107.AC,L15107.AE
Chargennummer10144347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL15107.AC,L15107.AE
Chargennummer10171020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL15107.AC,L15107.AE
Chargennummer10137338 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL15107.AC,L15107.AE
Chargennummer10180212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL15107.AC,L15107.AE
Name des Produkts
Diethylmethoxyboran, 1 M Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals >