Learn More
Diethylether, AR-zertifiziert für die Analyse, mit BHT stabilisiert, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10696442
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylether, AR-zertifiziert für die Analyse, mit BHT stabilisiert, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10696442 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 mL, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Aluminiumkanister
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Artikelnummer. 10696442
Marke: Fisher Chemical D/2450/PB08
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
C4H10O, CAS-Nummer-60-29-7, Äther, Pronarcol, 3-Oxapentan, Betäubungsether, Äther, Betäubungsether, Diethyloxid, Diethylether, Ethylether, Ethyloxid, 2,5 l, 34,6 °C, CHEBI:35702, farblos, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, Ethoxyethan, –116 °C, 11646, 74,123
C4H10O, CAS-Nummer-60-29-7, Äther, Pronarcol, 3-Oxapentan, Betäubungsether, Äther, Betäubungsether, Diethyloxid, Diethylether, Ethylether, Ethyloxid, 2,5 l, 34,6 °C, CHEBI:35702, farblos, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, Ethoxyethan, –116 °C, 11646, 74,123
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Schmelzpunkt -116°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 34.6°C
Menge 500 mL
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 587mbar at 20°C
Viskosität 0.2448cp at 20°C
Formelmasse 74.12g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2533182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/2450/17Z,D/2450/15,D/2450/15Z,D/2450/25,D/2450/17,D/2450/PB08,D/2450/27,D/2450/PB15,D/2450/PC15,D/2450/PB17,D/2450/MS21
Chargennummer2533181 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/2450/17Z,D/2450/15,D/2450/15Z,D/2450/25,D/2450/17,D/2450/PB08,D/2450/27,D/2450/PB15,D/2450/PC15,D/2450/PB17,D/2450/MS21
Chargennummer2533079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/2450/17Z,D/2450/15,D/2450/15Z,D/2450/25,D/2450/17,D/2450/PB08,D/2450/27,D/2450/PB15,D/2450/PC15,D/2450/PB17,D/2450/MS21
Chargennummer2529788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/2450/17Z,D/2450/15,D/2450/15Z,D/2450/25,D/2450/17,D/2450/PB08,D/2450/27,D/2450/PB15,D/2450/PC15,D/2450/PB17,D/2450/MS21
Chargennummer2527135 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/2450/17Z,D/2450/15,D/2450/15Z,D/2450/25,D/2450/17,D/2450/PB08,D/2450/27,D/2450/PB15,D/2450/PC15,D/2450/PB17,D/2450/MS21
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diethylether, AR-zertifiziert für die Analyse, mit BHT stabilisiert, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, Fisher Chemical >