Learn More
Diethylether, AR-zertifiziert für die Analyse, mit BHT stabilisiert, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, Fisher Chemical
Beschreibung
C4H10O, CAS-Nummer-60-29-7, Äther, Pronarcol, 3-Oxapentan, Betäubungsether, Äther, Betäubungsether, Diethyloxid, Diethylether, Ethylether, Ethyloxid, 2,5 l, 34,6 °C, CHEBI:35702, farblos, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, Ethoxyethan, –116 °C, 11646, 74,123
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -116°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 34.6°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 587mbar at 20°C |
Viskosität | 0.2448cp at 20°C |
Formelmasse | 74.12g/mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527135 | Analysenzertifikat | 19/02/2025 | D/2450/17Z,D/2450/15,D/2450/15Z,D/2450/25,D/2450/PB08,D/2450/27,D/2450/PB15,D/2450/PC15,D/2450/PB17,D/2450/MS21 |
Sicherheit und Handhabung
- Diethyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31