Learn More
Diethylether, ≥99 %, Pure, mit BHT stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10368182
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylether, ≥99 %, Pure, mit BHT stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10368182
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10368182
Marke: Thermo Scientific Acros 123990025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ether
Schmelzpunkt -116,0 °C
Dichte 0.7140g/mL
Siedepunkt 34.6°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt −45°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3510 to 1.3530
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.002 % max.
Relative Dichte 0.714
Strukturformel (CH3CH2)2O
UN-Nummer 1155
Viskosität 0.2448 mPa.s (20°C)
Wasser 0.2% Max. (Coulometric)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) ≥99%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527135 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number123990250,123990050,123990025,123990100,123990010
Chargennummer2529788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number123990250,123990050,123990025,123990100,123990010
Chargennummer2533079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number123990250,123990050,123990025,123990100,123990010
Chargennummer2533181 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number123990250,123990050,123990025,123990100,123990010
Chargennummer2533182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number123990250,123990050,123990025,123990100,123990010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Diethyl ether
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diethylether, ≥99 %, Pure, mit BHT stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >