Learn More
Diethyl-Ether, ExtraPure, SLR, mit BHT stabilisiert, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Aluminiumkanister
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -116°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 34.6°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
MDL-Nummer | MFCD00011646 |
Dampfdruck | 587mbar at 20°C |
Viskosität | 0.2448cp at 20°C |
Formelmasse | 74.12g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diethyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.