Learn More
Diethylallylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2049-80-1 | C10H16O4 | 200.23 g/mol
158.79 CHF - 529.64 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 2049-80-1 |
---|---|
Summenformel | C10H16O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 200.23 |
MDL-Nummer | MFCD00009155 |
InChI-Schlüssel | GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid |
PubChem CID | 74900 |
IUPAC-Name | Diethyl2-Prop-2-enylpropanedioat |
SMILES | CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10050890
|
Thermo Scientific Acros
113961000 |
100 g | Glasflasche |
158.79 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10102480
|
Thermo Scientific Acros
113965000 |
500 g | Glasflasche |
529.64 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2049-80-1 | |
200.23 | |
GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N | |
74900 | |
CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC |
C10H16O4 | |
MFCD00009155 | |
diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid | |
Diethyl2-Prop-2-enylpropanedioat |
Spezifikation
Diethyl allylmalonate | |
2049-80-1 | |
1.0100g/mL | |
92°C | |
96% min. (GC) | |
C2H5O2CCH(CH2CH=CH2)CO2C2H5 | |
MFCD00009155 | |
1.01 | |
GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N | |
Diethyl2-Prop-2-enylpropanedioat | |
74900 | |
97% |
97% | |
Farblos bis hellgelb | |
222.0°C to 223.0°C | |
Echt | |
C10H16O4 | |
1.4300 to 1.4320 | |
02, 776 | |
diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid | |
CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC | |
200.23 | |
200.23 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 218-072-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Diethyl allylmalonate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.