Learn More
Diethylallylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10050890
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylallylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10050890
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10050890
Marke: Thermo Scientific Acros 113961000
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2049-80-1 | C10H16O4 | 200.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2049-80-1
Summenformel C10H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 200.23
MDL-Nummer MFCD00009155
InChI-Schlüssel GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid
PubChem CID 74900
IUPAC-Name Diethyl2-Prop-2-enylpropanedioat
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl allylmalonate
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 222.0°C to 223.0°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5O2CCH(CH2CH=CH2)CO2C2H5
Brechungsindex 1.4300 to 1.4320
Menge 100 g
Beilstein 02, 776
Relative Dichte 1.01
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl allylmalonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Diethylallylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >