Learn More
Dicyandiamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11478663
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dicyandiamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478663
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11478663
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10451.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 461-58-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
Dicyandiamide is used in the synthesis of barbiturates. It is used as a stabilizer of ammonium dinitramide melt. It is used as hardener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dicyandiamid wird bei der Synthese von Barbituraten verwendet. Es wird als Stabilisator der Ammoniumdinitramid-Schmelze verwendet. Es wird als Härter verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (32g/l ) bei 20° C
Hinweise
Lagerung bei 2-8° C. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, Ammoniumnitrat, Kaliumchloraten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461-58-5
Summenformel C2H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
MDL-Nummer MFCD00008066
InChI-Schlüssel QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyandiamide, cyanoguanidine, dicyanodiamide, 1-cyanoguanidine, n-cyanoguanidine, guanidine, cyano, pyroset do, dicyandiamido, epicure dicy 7, dicyandiamin
PubChem CID 10005
IUPAC-Name 2-Cyanoguanidin
SMILES NC(N)=NC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyandiamide
Schmelzpunkt 208°C to 211°C
Dichte 1.4 g/mL
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 500 g
Beilstein 605637
Merck Index 14,3092
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water (32g/L ) at 20°C
Formelmasse 84.08
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog NumberA10451.0E,A10451.36,A10451.30
ChargennummerA0447940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog NumberA10451.0E,A10451.36,A10451.30
Chargennummer10215834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2024 Catalog NumberA10451.0E,A10451.36,A10451.30
ChargennummerA0438689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2022 Catalog NumberA10451.0E,A10451.36,A10451.30
Chargennummer10192292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10451.0E,A10451.36,A10451.30
Name des Produkts
Dicyandiamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >