Learn More
Dicyandiamid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10284040
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dicyandiamid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10284040 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10284040
Marke: Thermo Scientific Acros 113810010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 461-58-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461-58-5
Summenformel C2H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
MDL-Nummer MFCD00008066
InChI-Schlüssel QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyandiamide, cyanoguanidine, dicyanodiamide, 1-cyanoguanidine, n-cyanoguanidine, guanidine, cyano, pyroset do, dicyandiamido, epicure dicy 7, dicyandiamin
PubChem CID 10005
SMILES NC(N)=NC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyandiamide
Schmelzpunkt 208.0°C to 211.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Fieser 01,229
Merck Index 15, 3103
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 32g/L (20°C). Other solubilities: 38g/L in methanol (20°C)
IUPAC-Name N''-Cyanoguanidin
Formelmasse 84.08
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2024 Catalog Number113810250,113810010,113810025,113810050
ChargennummerA0393187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number113810250,113810010,113810025,113810050
ChargennummerA0409305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number113810250,113810010,113810025,113810050
ChargennummerA0406750 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number113810250,113810010,113810025,113810050
ChargennummerA0447940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number113810250,113810010,113810025,113810050
Name des Produkts
Dicyandiamid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >