Learn More
Dichlormethan, 99.8 %, extra trocken, über Molekularsieb, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichloromethane |
Hinweise zur Zersetzung | >120°C |
Schmelzpunkt | -97.0°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.3250g/mL |
Siedepunkt | 39.0°C to 40.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99.8% min. (GC) |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Strukturformel | CH2Cl2 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2536698 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | 348461000,348460025,348465000,348460010 |
2532493 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | 348461000,348460025,348465000,348460010 |
2530533 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | 348461000,348460025,348465000,348460010 |
2529320 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | 348461000,348460025,348465000,348460010 |
2527797 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | 348461000,348460025,348465000,348460010 |
Sicherheit und Handhabung
- Dichloromethane
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Dichloromethane