Learn More
Dichlormethan, 99.8 %, extra trocken, über Molekularsieb, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10354263
Verfügbar ab: 15-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichlormethan, 99.8 %, extra trocken, über Molekularsieb, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10354263 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mL, AcroSeal™ Glasflasche, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10354263
Marke: Thermo Scientific Acros 348465000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dichlormethan, 99,8 %, CH2Cl2, CAS-Nummer-75-09-2, 513-35-9, Aerothen mm, Freon 30, Methandichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methylenchlorid, Methylendichlorid, Narkotil, Solaesthin, Solmethin, 1 l, 01, 60, 39,0 °C bis 40,0 °C, CHEBI:15767, farblos, > 120 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2, 513-35-9
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
Hinweise zur Zersetzung >120°C
Schmelzpunkt -97.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.3250g/mL
Siedepunkt 39.0°C to 40.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.8% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH2Cl2
Menge 500 mL
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Relative Dichte 1.325
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Stabilisator 50ppm (approx.) amylene
Viskosität 0.43 mPa.s (20°C)
Formelmasse 84.93
Dampfdruck 475hPa at 20°C
Reinheit (%) 99.8%
Güte extra trocken, über Molekularsieb
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2536698 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number348461000,348460025,348465000,348460010
Chargennummer2532493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number348461000,348460025,348465000,348460010
Chargennummer2530533 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number348461000,348460025,348465000,348460010
Chargennummer2529320 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number348461000,348460025,348465000,348460010
Chargennummer2527797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number348461000,348460025,348465000,348460010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlormethan, 99.8 %, extra trocken, über Molekularsieb, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >