Learn More
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthen]Palladium(II), Pd 14.1 %, Thermo Scientific Chemicals
139.00 CHF - 614.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 205319-10-4 |
---|---|
Summenformel | C39H32Cl2OP2Pd |
Molekulargewicht (g/mol) | 755.95 |
MDL-Nummer | MFCD14155707 |
InChI-Schlüssel | MNBAPNBMBOYNAW-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | dichloro 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene palladium ii, palladium 2+ xantphos dichloride, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene dichloropalladium ii, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene palladium ii dichlorideMehr anzeigen |
PubChem CID | 86280406 |
IUPAC-Name | [5-(diphenylphosphanyl)-9,9-dimethyl-9H-xanthen-4-yl]diphenylphosphane; dichloropalladiumbis(ylium) |
SMILES | Cl[Pd++]Cl.CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15465025
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046665.03 |
1 g |
139.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15475025
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046665.06 |
5 g |
614.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
205319-10-4 | |
755.95 | |
MNBAPNBMBOYNAW-UHFFFAOYSA-L | |
86280406 | |
Cl[Pd++]Cl.CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C39H32Cl2OP2Pd | |
MFCD14155707 | |
dichloro 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene palladium ii, palladium 2+ xantphos dichloride, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene dichloropalladium ii, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene palladium ii dichlorideMehr anzeigen | |
[5-(diphenylphosphanyl)-9,9-dimethyl-9H-xanthen-4-yl]diphenylphosphane; dichloropalladiumbis(ylium)Mehr anzeigen |
Spezifikation
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) | |
280°C to 287°C (decomposition) | |
C39H32Cl2OP2Pd | |
dichloro 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene palladium ii, palladium 2+ xantphos dichloride, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene dichloropalladium ii, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene palladium ii dichloride | |
Cl[Pd++]Cl.CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
755.95 | |
755.96 | |
Kristalliner Feststoff |
205319-10-4 | |
Gelb | |
MFCD14155707 | |
MNBAPNBMBOYNAW-UHFFFAOYSA-L | |
[5-(diphenylphosphanyl)-9,9-dimethyl-9H-xanthen-4-yl]diphenylphosphane; dichloropalladiumbis(ylium) | |
86280406 | |
Pd 14,1% |
Sicherheit und Handhabung
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H317
missing translation for 'einecsNumber' : 685-312-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen