Learn More
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthen]Palladium(II), Pd 14.1 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15475025
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthen]Palladium(II), Pd 14.1 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475025
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15475025
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046665.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 205319-10-4 | C39H32Cl2OP2Pd | 755.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 205319-10-4
Summenformel C39H32Cl2OP2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 755.95
MDL-Nummer MFCD14155707
InChI-Schlüssel MNBAPNBMBOYNAW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichloro 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene palladium ii, palladium 2+ xantphos dichloride, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene dichloropalladium ii, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene palladium ii dichloride
PubChem CID 86280406
IUPAC-Name [5-(diphenylphosphanyl)-9,9-dimethyl-9H-xanthen-4-yl]diphenylphosphane; dichloropalladiumbis(ylium)
SMILES Cl[Pd++]Cl.CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II)
Schmelzpunkt 280°C to 287°C (decomposition)
Farbe Gelb
Menge 5 g
Formelmasse 755.96
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 14,1%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS19K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Catalog Number046665.03,046665.06
ChargennummerR31K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number046665.03,046665.06
ChargennummerW30B052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046665.03,046665.06
ChargennummerU03G032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046665.03,046665.06
ChargennummerR25E045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046665.03,046665.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthen]Palladium(II), Pd 14.1 %, Thermo Scientific Chemicals >