Learn More
Dichlor[1,2-bis(diphenylphosphino)ethan]palladium(II), Pd 18.5 %, Thermo Scientific™
170.00 CHF - 613.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 19978-61-1 |
---|---|
Summenformel | C26H26Cl2P2Pd+2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 577.762 |
MDL-Nummer | MFCD00015702 |
InChI-Schlüssel | LDJXFZUGZASGIW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dichloro 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium ii |
PubChem CID | 131675886 |
IUPAC-Name | 2-Diphenylphosphanylethyl(diphenyl)phosphan; Palladium(2+); Dihydrochlorid |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)P(CCP(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.Cl.[Pd+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11343477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018779.04 |
2 g | N/A | N/A | N/A | |||||
11333477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018779.09 |
10 g | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
19978-61-1 | |
577.762 | |
LDJXFZUGZASGIW-UHFFFAOYSA-N | |
131675886 | |
C1=CC=C(C=C1)P(CCP(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.Cl.[Pd+2] |
C26H26Cl2P2Pd+2 | |
MFCD00015702 | |
dichloro 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium ii | |
2-Diphenylphosphanylethyl(diphenyl)phosphan; Palladium(2+); Dihydrochlorid |
Spezifikation
Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) | |
>360°C | |
C26H26Cl2P2Pd+2 | |
MFCD00015702 | |
dichloro 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium ii | |
C1=CC=C(C=C1)P(CCP(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.Cl.[Pd+2] | |
577.762 | |
575.75 | |
Pulver |
19978-61-1 | |
Gelb | |
PdCl2[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2] | |
Hygroskopisch | |
LDJXFZUGZASGIW-UHFFFAOYSA-N | |
2-Diphenylphosphanylethyl(diphenyl)phosphan; Palladium(2+); Dihydrochlorid | |
131675886 | |
Pd 18.5% |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern