Learn More
Dichlor[1,2-bis(diphenylphosphino)ethan]palladium(II), Pd 18.5 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11333477
Dichlor[1,2-bis(diphenylphosphino)ethan]palladium(II), Pd 18.5 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11333477
10 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
2 Gramm
Artikelnummer. 11333477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 018779.09
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19978-61-1
Summenformel C26H26Cl2P2Pd+2
Molekulargewicht (g/mol) 577.762
MDL-Nummer MFCD00015702
InChI-Schlüssel LDJXFZUGZASGIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloro 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium ii
PubChem CID 131675886
IUPAC-Name 2-Diphenylphosphanylethyl(diphenyl)phosphan; Palladium(2+); Dihydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(CCP(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.Cl.[Pd+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II)
Schmelzpunkt >360°C
Farbe Gelb
Strukturformel PdCl2[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]
Menge 10 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 575.75
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 18.5%
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlor[1,2-bis(diphenylphosphino)ethan]palladium(II), Pd 18.5 %, Thermo Scientific™ >