Learn More
Dibenzoylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10676544
Zum Warenkorb hinzufügen
Dibenzoylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676544 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10676544
Marke: Thermo Scientific Acros 112600100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-46-7
Summenformel C15H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.26
MDL-Nummer MFCD00003085
InChI-Schlüssel NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okcMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8433
ChEBI CHEBI:75417
IUPAC-Name 1,3-Diphenylpropan-1,3-dion
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzoylmethane
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 219°C to 221°C (18.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COCH2COC6H5
Menge 10 g
Beilstein 07,769
Merck Index 15,3014
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468948 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number112601000,112600250,112600100,112605000
ChargennummerA0468704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number112601000,112600250,112600100,112605000
ChargennummerA0467857 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number112601000,112600250,112600100,112605000
ChargennummerA0465285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number112601000,112600250,112600100,112605000
ChargennummerA0462063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog Number112601000,112600250,112600100,112605000
Produktidentifikator
  • Dibenzoylmethane
Name des Produkts
Dibenzoylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >