Learn More
Dibenzoylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10408450
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dibenzoylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10408450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10408450
Marke: Thermo Scientific Acros 112600250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 120-46-7 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-46-7
Summenformel C15H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.26
MDL-Nummer MFCD00003085
InChI-Schlüssel NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okcMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8433
ChEBI CHEBI:75417
IUPAC-Name 1,3-Diphenylpropan-1,3-dion
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzoylmethane
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 219°C to 221°C (18.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5COCH2COC6H5
Menge 25 g
Beilstein 07,769
Merck Index 15,3014
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468948 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number112601000,112600250,112600100,112605000
ChargennummerA0468704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number112601000,112600250,112600100,112605000
ChargennummerA0467857 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number112601000,112600250,112600100,112605000
ChargennummerA0465285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number112601000,112600250,112600100,112605000
ChargennummerA0462063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog Number112601000,112600250,112600100,112605000
Produktidentifikator
  • Dibenzoylmethane
Name des Produkts
Dibenzoylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >