Learn More
(-)-Dibenzoyl-L-Weinsäure, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, anhydrous is used as a reagent used to produce chiral salts. Also used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(-)-Dibenzoyl-L-Weinsäure, wasserfrei, wird als Reagenz zur Herstellung chiraler Salze verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid |
Namenshinweis | anhydrous |
Schmelzpunkt | 154°bis 156 °C |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | (2R,3R)-2,3-Dibenzoyloxybutandialsäure |
Formelmasse | 358.31 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 25 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10241197 | Analysenzertifikat | 14/06/2022 | A16181.22,A16181.14,A16181.36 |
USLF006806 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A16181.22,A16181.14,A16181.36 |
H11X005 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A16181.22,A16181.14,A16181.36 |
H25R006 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A16181.22,A16181.14,A16181.36 |
10158981 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A16181.22,A16181.14,A16181.36 |