Learn More
Buerkle™ Labormessschaufel aus Kunststoff
Bürkle™ Chemiemesslöffel aus Kunststoff eignen sich für den Einsatz im Labor. Es handelt sich um diagonale Probenbecher.
84.55 CHF - 103.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Laborschaufel |
---|---|
Material | Polypropylen |
Enthält | Griff |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Kopfmaterial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10282461
|
Buerkle™
5353-0250 |
250 mL |
84.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10418502
|
Buerkle™
5353-0500 |
600 mL |
87.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10739521
|
Buerkle™
5353-1000 |
1000 mL |
103.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Stabile Stützstange
- Grifflänge 1 m
- Keine Metallteile
- Polypropylen
Spezifikation
Laborschaufel | |
Griff | |
Polypropylen |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
Für aggressive Flüssigkeiten |