Learn More
Buerkle™ Labormessschaufel aus Kunststoff
Bürkle™ Chemiemesslöffel aus Kunststoff eignen sich für den Einsatz im Labor. Es handelt sich um diagonale Probenbecher.
Marke: Buerkle™ 5353-0500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stabile Stützstange
- Grifflänge 1 m
- Keine Metallteile
- Polypropylen
Spezifikation
Laborschaufel | |
Griff | |
Polypropylen | |
600 mL | |
0,8 kg |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
Für aggressive Flüssigkeiten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Labormessschaufel aus Kunststoff > Kapazität: 600 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur