Learn More
Di-tert.-Butylperoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10778152
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Di-tert.-Butylperoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10778152
5 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10778152
Marke: Thermo Scientific Acros 349930050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 110-05-4 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Radikalstarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-05-4
Summenformel C8H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.23
MDL-Nummer MFCD00008803
InChI-Schlüssel LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxide, di-t-butyl peroxide, cadox, peroxide, bis 1,1-dimethylethyl, dtbp, trigonox b, t-butyl peroxide, cadox tbp, kayabutyl d
PubChem CID 8033
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyl peroxide
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 109°C to 110°C
Flammpunkt 6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.1% max. Tert-butyl hydroperoxide (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)3COOC(CH3)3
Brechungsindex 1.3880 to 1.39
Menge 5 g
Merck Index 15, 3508
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
IUPAC-Name 2-Tert-butylperoxy-2-methylpropan
Viskosität 0.9 mPa.s (20°C)
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number349930050,349932500,349931000
ChargennummerA0469136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2025 Catalog Number349930050,349932500,349931000
ChargennummerA0443993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number349930050,349932500,349931000
ChargennummerA0458806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2023 Catalog Number349930050,349932500,349931000
ChargennummerA0403582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number349930050,349932500,349931000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-tert-butyl peroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Organisches Peroxid Typ E & F
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Di-tert.-Butylperoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >