Learn More
Di-tert.-Butylperoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Radikalstarter
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-tert-butyl peroxide |
Schmelzpunkt | -30°C |
Dichte | 0.8000g/mL |
Siedepunkt | 109°C to 110°C |
Flammpunkt | 6°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 0.1% max. Tert-butyl hydroperoxide (GC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | (CH3)3COOC(CH3)3 |
Brechungsindex | 1.3880 to 1.39 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Di-tert-butyl peroxide
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Organisches Peroxid Typ E & F
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Di-tert.-Butylperoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur