Learn More
Di-p-Toluoyl-D-Weinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327976
Zum Warenkorb hinzufügen
Di-p-Toluoyl-D-Weinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327976
25 g
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
100g
Artikelnummer. 11327976
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13223.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32634-68-7
Summenformel C20H18O8
Molekulargewicht (g/mol) 386.36
MDL-Nummer MFCD00008552
InChI-Schlüssel CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
Synonym di-p-toluoyl-d-tartaric acid, +-di-1,4-toluoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, unii-4480ma5qip, ditoluoyltartaric acid, +, +-dtta, butanedioic acid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2s,3s, 2s,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, --di-p-toluoyl-l-trataric acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 263211
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Schmelzpunkt 169°bis 171 °C
Beilstein 3225584
IUPAC-Name (2S,3S)-2,3-bis[(4-Methylbenzoyl)Oxy]Butandiolsäure
Formelmasse 386.36
Reinheit (%) 98%
Menge 25 g
Optische Drehung +139° (c=1 in Ethanol)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerD30Y001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog NumberL13223.22,L13223.06,L13223.14
ChargennummerU23K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberL13223.22,L13223.14
Chargennummer10172289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog NumberL13223.22,L13223.14
ChargennummerP16J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberL13223.22,L13223.14
ChargennummerN17J030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberL13223.22,L13223.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Di-p-Toluoyl-D-Weinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >