Learn More
Di-n-Butyltindiacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Als Stabilisator für chlorierte organische Stoffe und als Katalysator für Kondensationsreaktionen
55.00 CHF - 360.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1067-33-0
Summenformel C12H26O4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 353.05
MDL-Nummer MFCD00008697
InChI-Schlüssel LDZDQDDROJXUBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diacetoxydi-n-butyltin
SMILES CC(O)=O.CC(O)=O.CCCC[SnH2]CCCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11363447
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
018595.18
50 g
55.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11353447
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
018595.30
250 g
126.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11373447
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
018595.A1
1 kg
360.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
As as stabilizer in chlorinated organics, and as a catalyst for condensation reactions.Di-n-butyltin diacetate is used as a stabilizer for polyvinyl chloride. It acts as a catalyst for the preparation of silicone and urethane foams. Further, it is used as a curing agent for silicone elastomers. In addition to this, it is used as a precursor for thin-film tin(IV) oxide gas sensing materials by laser-assisted chemical vapor deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H315-H319-H335
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H301-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ZINNORGANISCHE VERBINDUNGEN, FLÜSSIGKEIT, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 213-928-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WH6880000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Di-n-Butyltindiacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals