Learn More
Di-n-Butyltindiacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363447
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Di-n-Butyltindiacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363447
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11363447
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 018595.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Als Stabilisator für chlorierte organische Stoffe und als Katalysator für Kondensationsreaktionen
As as stabilizer in chlorinated organics, and as a catalyst for condensation reactions.Di-n-butyltin diacetate is used as a stabilizer for polyvinyl chloride. It acts as a catalyst for the preparation of silicone and urethane foams. Further, it is used as a curing agent for silicone elastomers. In addition to this, it is used as a precursor for thin-film tin(IV) oxide gas sensing materials by laser-assisted chemical vapor deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1067-33-0
Summenformel C12H26O4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 353.05
MDL-Nummer MFCD00008697
InChI-Schlüssel LDZDQDDROJXUBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diacetoxydi-n-butyltin
SMILES CC(O)=O.CC(O)=O.CCCC[SnH2]CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin diacetate
Schmelzpunkt 12°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.32 g/mL
Siedepunkt 142°C to 145°C (10 mmHg)
Flammpunkt 143°C (290°F)
Geruch Acidic
Strukturformel [OOCCH3]2Sn[(CH2)3CH3]2
Brechungsindex 1.47
Menge 50 g
UN-Nummer UN2788
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and most organic solvents; Miscible with most organic solvents.
Formelmasse 351.01
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14L033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number018595.18,018595.30,018595.A1
ChargennummerT29K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number018595.18,018595.30,018595.A1
ChargennummerQ29K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog Number018595.18,018595.30,018595.A1
ChargennummerW07J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number018595.18,018595.30,018595.A1
ChargennummerT21I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog Number018595.18,018595.30,018595.A1
Name des Produkts
Di-n-Butyltindiacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >