Learn More
Dextransulfat-Natriumsalz (36,000 bis 50,000 gem. Gew.), MP-Qualität, MP Biomedicals™
Induziert schwere Colitis (chronisch-entzündliche Darmerkrankung) bei Labortieren
153.00 CHF - 2990.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
pH | 5 to 7.11 (1% aqueous solution) |
CAS | 9011-18-1 |
Physikalische Form | Pulver |
Siedepunkt | 310°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11424352
|
MP Biomedicals
0216011010 |
10 g |
153.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15722262
|
MP Biomedicals
0216011025 |
25 g |
306.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11434352
|
MP Biomedicals
0216011050 |
50 g |
626.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12871781
|
MP Biomedicals
0216011080 |
100 g |
1350.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11454352
|
MP Biomedicals
0216011090 |
500 g |
2990.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Induces severe colitis (inflammatory bowel disease) in laboratory animals
- Dextran-Sulfat-Natrium (DSS), das sich in der biomedizinischen/klinischen Forschung als vielseitig einsetzbar erwiesen hat.
- DSS kann sowohl zur Erforschung von Colitis (entzündliche Darmerkrankung) als auch als antivirales Mittel verwendet werden.
- Dextran-Sulfat ist ein polyanionisches Derivat von Dextran und wird bei der Esterifizierung von Dextran mit Chlorsulfonsäure gewonnen.
Spezifikation
Weiß | |
9011-18-1 | |
310°C | |
MFCD00081551 | |
Gütegrad Colitis | |
<10% |
5 to 7.11 (1% aqueous solution) | |
Pulver | |
92°C | |
Soluble in water | |
Wird zur Induktion von Colitis ulcerosa bei Tieren und zur umfassenden Untersuchung von Dickdarmkrebs in Bezug auf die Kolon-Entzündung verwendet | |
Kunststoffbehälter |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'storageNote' : Bei Raumtemperatur lagern (15 bis 30 °C)
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.