Learn More
Dextran, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Beschreibung
Je nach Molekulargewicht hat es unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen.
- Kann als lange hydrophile Spacer-Arme verwendet werden, um die Bewegungsfreiheit konjugierter/gebundener Proteine zu verbessern.
- Kann zur Verwendung in Biosensorsystemen derivatisiert werden
- Weitere Anwendungen umfassen: Thrombozytenaggregant, Plasmavolumenvergrößerer, Regler für den osmotischen Druck, Stabilisator, Organtrennmedium, Matrixkomponente, Copolymer, Mikroträger, Bindemittel, Viskositätsmodifikator, antithrombotisches Mittel, Schmiermittel und Komponente für die physikalische Struktur.
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Pulver |
Löslichkeitsinformationen | Sehr wasserlöslich (50 mg/ml), leicht löslich in Alkohol. |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 60,000-90,000 |
Güte | Klinische Chemie |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U11231374731 | Analysenzertifikat | 21/12/2023 | 0218014080 |
S5241 | Analysenzertifikat | 17/03/2022 | 0218014080 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dextran, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur