Learn More
KGW Isotherm™ Isolierte Dewar-Trageflaschen
Zur Lagerung und zum Transport von temperaturempfindlichen Gütern wie Trockeneis. KGW Isotherm™ Isolierte Dewar-Transportgefäße bestechen durch ihre beständige Konstruktion aus Borosilikatglas 3.3.
243.00 CHF - 1175.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kühlen von kleinen Proben |
Enthält | Isolierter Deckel, durch zwei Federclips gehalten, Griff |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | CapLidType | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | CapLidType | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10613131
|
KGW Isotherm™
1213 |
3000 ml |
363.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10312861
|
KGW Isotherm™
1212 |
2000 ml |
321.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10047870
|
KGW Isotherm™
1211 |
1000 ml |
243.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10199410
|
KGW Isotherm™
1222 |
2000 ml |
1175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10017910
|
KGW Isotherm™
1221 |
1000 ml |
312.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Kühlung kleiner Proben
- Versilbert und vakuumdicht isoliert
- Flexibel im Labor anwendbar
- Mit Aluminiumgriffen
- Mit einem mit zwei Federklemmen gehaltenen, isolierten Deckel
- Mit entweder blau beschichteter Metallabdeckung oder Edelstahlabdeckung
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Kühlen von kleinen Proben | |
Isolierter Deckel, durch zwei Federclips gehalten, Griff |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KGW Isotherm™ Isolierte Dewar-Trageflaschen