Learn More
KGW Isotherm™ Isolierte Dewar-Trageflaschen
Zur Lagerung und zum Transport von temperaturempfindlichen Gütern wie Trockeneis. KGW Isotherm™ Isolierte Dewar-Transportgefäße bestechen durch ihre beständige Konstruktion aus Borosilikatglas 3.3.
Marke:  KGW Isotherm™ 1213
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10613131
  • 363.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
  • Kühlung kleiner Proben
  • Versilbert und vakuumdicht isoliert
  • Flexibel im Labor anwendbar
  • Mit Aluminiumgriffen
  • Mit einem mit zwei Federklemmen gehaltenen, isolierten Deckel
  • Mit entweder blau beschichteter Metallabdeckung oder Edelstahlabdeckung
Spezifikation
Spezifikation
Blue-coated Metal Cover
Kühlen von kleinen Proben
305 mm
3000 ml
Borosilikatglas
160 mm
230 mm
Isolierter Deckel, durch zwei Federclips gehalten, Griff
138 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KGW Isotherm™ Isolierte Dewar-Trageflaschen > Fassungsvermögen:3000 ml; Abdeckung:Blau beschichtet; Innenhöhe:230mm; Innendurchmesser:138mm